Få mere at vide
VACUUBRAND™ MZ 1C membranpumpe
Shop alle Vacuubrand produkter
Flowhastighed:
0,4/0,5 CFM
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- To-trins konstruktion giver den fordelagtige kombination af høj pumpehastighed og lavt ultimativt vakuum
- Alle større dele i kontakt med pumpede medier er lavet af kemisk resistent fluorplast
- Velafprøvede PTFE-sandwichmembraner øger pålideligheden og forlænger levetiden
- Udstyret med en gasballastventil til kontinuerlig kondensatrensning, hvilket øger kondenserbare dampes pumpeevne
- Har et slankt design for pladsbesparende installation og god vakuumydelse
- En manuel vakuumregulatorventil med måleur til justering af pumpehastighed og ultimativt vakuum fås som tilbehør
- Praktisk, hurtig og enkel at bruge på grund af den topmonterede afbryder
- Hviskestille og meget lav vibration
Ordreinfo
Inkluderer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 15 torr (med gasballast), 9 torr (uden gasballast) |
| Hestekræfter | 0.08 hp |
| Inkluderer | Brugsanvisning |
| Motorhastighed | 150 til 1800 rpm |
| Certificeringer/compliance | ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 312 x 121 x 170 mm |
| Materiale | Fluoroplast (etui) |
| Model- | MZ 1C |
| Støjniveau | 45 dB(A) |
| Vis mere |