Få mere at vide
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge
Artikelnummer. 17244243 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
12 V adapter
Bænke-Mini Centrifuge
Transportboks med indsatser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
17244243 Transportboks med indsatser -
15334204 Bænke-Mini Centrifuge Hver
17254243 12 V adapter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17244243 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75004086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1152.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.91 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Vores mest kompakte centrifuge, den mySPIN 6 minicentrifuge, er ideel til mikrofiltercelleseparationer og HPLC-prøver, med adaptere til at rumme alle større mikrocentrifugerør.
Bring effektivitet og brugerkomfort til dine laboratoriestationer med Thermo Scientific mySPIN 6 mini centrifuge. Ergonomisk design, værktøjsfrie rotorer og quick-spin muligheder gør den hurtig og nem at bruge. Ideel til mikrofilter-celleseparationer og HPLC-prøver med adaptere til at rumme alle større mikrorør- og PCR-rørtyper (2,0, 1,5, 0,5, 0,2 ml) til tilpasset brug.
Nyd bekvemmeligheden på din personlige arbejdsstation med vores mest kompakte centrifuger med:
  • Lille fodaftryk for effektiv brug af laboratorieplads
  • Nem betjening og håndfladeformet låg til venstre- eller højrehåndede brugere
  • Quick-spin funktion
  • Støjsvag drift, lav vibration
  • Sikkerhedsfunktioner inklusive enheden fungerer ikke uden låget på plads af sikkerhedsmæssige årsager
  • Inkluderer 2 rotorer til at rumme 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml mikrocentrifugerør og PCR-strimmelrør
  • Hurtig rotorudskiftning uden værktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Transportkasse med indsatser
Dimensioner (HWD) 209 x 426 x 383 mm
Produktlinje mySpin 6
Produkttype Transportboks med indsatser