Få mere at vide
(-)-Myrtenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Myrtenol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 152.1201 |