Få mere at vide
(-)-Myrtenal, 98%
Artikelnummer. 10296780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10296780 10 g Glasflaske 10g
10792241 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10296780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203620100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18486-69-6 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18486-69-6
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00074768
InChI nøgle KMRMUZKLFIEVAO-UHFFFAOYNA-N
Synonym --myrtenal, 1r-2-pinen-10-al, fema no. 3395, 1r-6,6-dimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-en-2-carboxaldehyde, 2-norpinene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-8ci, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-, 1s, 1r---myrtenal, 1r---myrtenal, analytical standard, --myrtenal sum of enantiomers, gc
PubChem CID 1201529
SMIL CC1(C)C2CC1C(C=O)=CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Myrtenal
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 220.0°C to 221.0°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5029 to 1.5049
Mængde 10 g
Beilstein 07, 161
Specifik vægtfylde 0.98
Specifik rotationstilstand −15° (22°C neat)
Specifik rotation − 15.00
IUPAC navn 6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carbaldehyd
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske