Få mere at vide
Myristyltrimethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 17931375
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17931375 5 g
30136788 25 g
30135686 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17931375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8850405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-97-7
Molekylær formel C17 H38 N . Br
Molekylvægt (g/mol) 336.39
Synonym 1-Tetradecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, trimethyltetradecyl-, bromide (8CI), Trimethyltetradecylammonium bromide (6CI,7CI), (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, C14TAB, Cetrimide BP, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium; Bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetrimide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 335.2188
Procent renhed >95%