Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Myristyltrimethylammonium bromide |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 245°C to 250°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 to 8 (1% aq. soln.) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5 to 101.5% (Argentometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Myristyltrimethylammonium bromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.