Learn More
Myristyltrimethylammoniumbromid, 99%
Product Code. 10266570 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10266570 100 g Plastflaske 100g
10439930 5 g Glasflaske 5g
10582821 500 g Plastflaske 500g
10501794 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10266570 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 229371000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1119-97-7
Molekylær formel C17H38BrN
Molekylvægt (g/mol) 336.40
MDL nummer MFCD00011770
InChI nøgle CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Myristyltrimethylammonium bromide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 245 °C til 250 °C
Farve Hvid
pH 6 til 8 (1 % vandig opl.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5 til 101,5 % (argentometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Mængde 100 g
Merck Index 15,6422
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L (20 °C)
Formel vægt 336.39
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Myristyltrimethylammonium bromide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.