missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Myristyl Palmitate, TRC

Artikelnummer. 30464993
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464993 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM885015500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Myristyl Palmitate
CAS 4536-26-9
Molekylær formel C30 H60 O2
Mængde 500 mg
Synonym Hexadecanoic Acid Tetradecyl Ester, Palmitic Acid Tetradecyl Ester, 1-Tetradecanol Palmitate, Tetradecyl Hexadecanoate, Tetradecyl Palmitate
InChI formel InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30(31)32-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn tetradecyl hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 452.8
Formel vægt 452.4593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.