Få mere at vide
Myristyl Palmitate, TRC
Artikelnummer. 30470348
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30470348 5 g
1 options
Artikelnummer. 30470348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8850155G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myristyl Palmitate
CAS 4536-26-9
Molekylær formel C30 H60 O2
Mængde 5 g
Synonym Hexadecanoic Acid Tetradecyl Ester, Palmitic Acid Tetradecyl Ester, 1-Tetradecanol Palmitate, Tetradecyl Hexadecanoate, Tetradecyl Palmitate
InChI formel InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30(31)32-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn tetradecyl hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 452.8
Formel vægt 452.4593