Få mere at vide
Myristyl Gallate, TRC
Artikelnummer. 30471995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471995 10 g
30470815 1 g
30465183 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM88504310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18244-73-0
Molekylær formel C21H34O5
Molekylvægt (g/mol) 366.49
Synonym Gallic acid, tetradecyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Tetradecanol, gallate (8CI), Tetradecyl gallate, Tetradecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myristyl Gallate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-21(25)17-15-18(22)20(24)19(23)16-17/h15-16,22-24H,2-14H2,1H3
Formel vægt 366.2406