Få mere at vide
(+/-)-Myristoylcarnitine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Myristoylcarnitine Chloride |
| CAS | 14919-38-1 |
| Molekylær formel | C21H42ClNO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, Myristoyl Carnitine Hydrochloride, Myristoylcarnitine Chloride, Myristoyl-DL-carnitine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H |
| SMIL | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | (3-carboxy-2-tetradecanoyloxypropyl)-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.02 |
| Formel vægt | 407.2802 |