Få mere at vide
Myristoylamide Propylbetaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Myristamidopropyl Betaine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20(24)22-17-15-18-23(2,3)19-21(25)26/h4-19H2,1-3H3,(H-,22,24,25,26) |
| Formel vægt | 370.3195 |