Få mere at vide
Myristoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10458930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10458930 100 g Glasflaske 100g
10635062 5 g Glasflaske 5g
10157803 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10458930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180631000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-64-1 | C14H27ClO | 246.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-64-1
Molekylær formel C14H27ClO
Molekylvægt (g/mol) 246.82
MDL nummer MFCD00000741
InChI nøgle LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r
PubChem CID 66986
IUPAC navn tetradecanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myristoyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1°C
Kogepunkt 172°C to 176°C (5.0 mbar)
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)12COCl
Brydningsindeks 1.4480 to 1.45
Mængde 100 g
Beilstein 02, 368
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose
Formel vægt 246.82
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Myristoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.