Få mere at vide
Myristolsyre methylester, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11484951 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484951 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 11484951 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215576190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3335.00 DKK
    3173.55 DKK / 500mg
    Spare 161.45 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fremkalder apoptose og nekrose i humane prostatacancer LNCaP-celler. Myristolsyre methylester, MP Biomedicals er en cytotoksisk komponent fra frugtekstraktet af S. repens. Det er en mere hydrofob form af den frie syre.
Myristolsyre inducerer apoptose og nekrose i humane prostatacancer LNCaP-celler med en hastighed på henholdsvis 8,8 % og 8,1 %. Det har en minimal hæmmende koncentration (MIC) på 9 μM in vivo.
Kemiske identifikatorer
CAS 56219-06-8
Molekylær formel C15H28O2
Molekylvægt (g/mol) 240.387
InChI nøgle RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Synonym methyl myristoleate, myristoleic acid methyl ester, methyl cis-9-tetradecenoate, unii-m2a58gy964, z-methyl tetradec-9-enoate, methyl z-tetradec-9-enoate, cis-9-tetradecenoic acid, methyl ester, methyl 9z-tetradec-9-enoate, formyl 9z-tetradecenoate, methyl 9z-tetradecenoate
PubChem CID 5352674
IUPAC navn methyl (Z)-tetradec-9-enoat
SMIL CCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Brydningsindeks n20/D 1.446 (bogstaveligt)
Mængde 500 mg
Formel vægt 240.4
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske