Få mere at vide
Myristicin, TRC
Artikelnummer. 30009493
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009493 25 mg
30005646 100 mg
30010824 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM88460025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-91-0
Molekylær formel C11 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Synonym 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propen-1-yl)-, 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propenyl)- (9CI), Benzene, 5-allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Myristicin (6CI), 4-Methoxy-6-(2-propen-1-yl)-1,3-benzodioxole, 5-Allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)benzene, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxole, Myristicine
IUPAC navn 4-methoxy-6-prop-2-enyl-1,3-benzodioxol
SMIL COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myristicin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
Formel vægt 192.0786
Procent renhed >95%