Få mere at vide
Myristicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Myristicin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3 |
| Formel vægt | 192.0786 |
| Procent renhed | >95% |