missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Myristicin Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30478651
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478651 100 mg
30470338 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM884615100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22934-58-3
Molekylær formel C10 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 210.18
Synonym 7-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Methoxy-4,5-
IUPAC navn methyl 7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
SMIL COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Myristicin Acid Methyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O5/c1-12-7-3-6(10(11)13-2)4-8-9(7)15-5-14-8/h3-4H,5H2,1-2H3
Formel vægt 210.0528
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.