Få mere at vide
Myristic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 52°C to 56°C |
| Tæthed | 0.8622 g/cm3 at 54°C |
| Kogepunkt | 326°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)12COOH |
| MDL nummer | MFCD00002744 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Myristic acid, Tetradecanoic acid, Myristic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.37 |
| Grad | Research |