Få mere at vide
Myristic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492579
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16492579 1 g
1 options
Artikelnummer. 16492579 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2041
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Myristic acid is a saturated 14-carbon fatty acid occurring in most animal and vegetable fats, particularly butterfat and coconut, palm, and nutmeg oils.
Myristic acid is a saturated 14-carbon fatty acid occurring in most animal and vegetable fats, particularly butterfat and coconut, palm, and nutmeg oils.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myristic acid
CAS 544-63-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H28O2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (1094.71 mM)
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 228.37
Formel vægt 228.37
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid