Få mere at vide
Myristic Acid-d27, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Myristic acid-d27 |
| CAS | 60658-41-5 |
| Molekylær formel | C14 D27 H O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tetradecanoic-d27 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosadeuteriotetradecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.54 |
| Formel vægt | 255.3784 |