Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Myristinsyre, 99%
Artikelnummer. 10143110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143110 1 kg Glasflaske 1kg
10792054 100 g Glasflaske 100g
10509253 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143110 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 156960010
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-63-8
Molekylær formel C14H28O2
Molekylvægt (g/mol) 228.38
MDL nummer MFCD00002744
InChI nøgle TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
IUPAC navn tetradecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myristic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50.0°C to 57.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 326.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)12CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 02, 365
Merck Index 15, 6419
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, ether, petr.ether,, benzene and chloroform
Formel vægt 228.37
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass, Powder, Flakes or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Myristic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.