Få mere at vide
Myricetin, TRC
Artikelnummer. 17973385
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973385 25 mg
17944115 10 mg
17920885 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM88410025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-44-2
Molekylær formel C15 H10 O8
Molekylvægt (g/mol) 318.24
Synonym Flavone, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy- (8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-Hexahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one, Cannabiscetin, LDN 0014058, Myricetin, Myricetol, NCBI 5281672, NSC 407290, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one
SMIL OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myricetin (Cannabiscetin)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
Formel vægt 318.0376
Procent renhed >95%