Få mere at vide
Myricetin, 98%
Artikelnummer. 15443219
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443219 50 mg 50mg
15423219 10 mg 10mg
15433219 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60450.MF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318,24 g/mol
Myricetin bruges som en antioxidant. Det er et cellegennemtrængeligt flavonoid, der bruges i inflammatoriske, diabetes- og kræftundersøgelser. Det er effektivt til at beskytte neuroner mod oxidativ stress. Yderligere hæmmer det gær alfa-glucosidase, 1 glyoxalase I in vitro og bovin mælk xanthinoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Myricetin bruges som en antioxidant. Det er et cellegennemtrængeligt flavonoid, der bruges i inflammatoriske, diabetes- og kræftundersøgelser. Det er effektivt til at beskytte neuroner mod oxidativ stress. Yderligere hæmmer det gær alfa-glucosidase, 1 glyoxalase I in vitro og bovin mælk xanthinoxidase.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, dimethylformamid og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-44-2
Molekylær formel C15H10O8
Molekylvægt (g/mol) 318.24
MDL nummer MFCD00006827
InChI nøgle IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
SMIL OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myricetin
Smeltepunkt >300 °C
Farve Brun-Gul
Mængde 50 mg
Beilstein 332331
Merck Index 14,6332
Opløselighedsinformation Opløseligt i dimethylsulfoxid, dimethylformamid og ethanol; Uopløselig i vand.
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-on
Formel vægt 318.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof