Få mere at vide
Myricetin, 98%
Artikelnummer. 15433219
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
50mg
Artikelnummer. 15433219
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60450.MB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318.24 g/mol
Myricetin bruges som en antioxidant. Det er et cellegennemtrængeligt flavonoid, der bruges i inflammatoriske, diabetes- og kræftundersøgelser. Det er effektivt til at beskytte neuroner mod oxidativ stress. Yderligere hæmmer det gær alfa-glucosidase, 1 glyoxalase I in vitro og bovin mælk xanthinoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Myricetin bruges som en antioxidant. Det er et cellegennemtrængeligt flavonoid, der bruges i inflammatoriske, diabetes- og kræftundersøgelser. Det er effektivt til at beskytte neuroner mod oxidativ stress. Yderligere hæmmer det gær alfa-glucosidase, 1 glyoxalase I in vitro og bovin mælk xanthinoxidase.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, dimethylformamid og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-44-2
Molekylær formel C15H10O8
Molekylvægt (g/mol) 318.24
MDL nummer MFCD00006827
InChI nøgle IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
SMIL OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myricetin
Smeltepunkt >300°C
Farve Brun-Gul
Mængde 25 mg
Beilstein 332331
Merck Index 14,6332
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide and ethanol; Insoluble in water .
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-on
Formel vægt 318.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof