Få mere at vide
Myricetin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745991 25 mg Glasflaske 25mg
1 options
Artikelnummer. 10745991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 DKK
    704.65 DKK / 25mg
    Spare 100.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myricetin
Navn note 95%
CAS 529-44-2
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-grøn til brun-gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H10O8
MDL nummer MFCD00006827
Mængde 25 mg
Beilstein 18, 257
Merck Index 15, 6417
Synonym myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
InChI nøgle IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-on
Molekylvægt (g/mol) 318.24
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
Formel vægt 318.23
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Krystallinsk pulver