Få mere at vide
Myrcene, 90%, teknologi, stabiliseret
Artikelnummer. 10522911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522911 500 mL Glasflaske 500ml
10448670 5 mL Glasflaske -
10190370 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 DKK
    527.65 DKK / 500ml
    Spare 102.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-35-3 | C10H16 | 136,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-35-3 , 127-91-3 , 138-86-3
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
InChI nøgle UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym myrcene, beta-myrcene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 1,6-octadiene, 7-methyl-3-methylene, beta-geraniolene, .beta.-myrcene, 2-methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene, myrcene natural
PubChem CID 31253
ChEBI CHEBI:17221
IUPAC navn 7-methyl-3-methylidenocta-1,6-dien
SMIL CC(=CCCC(=C)C=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myrcene
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7950g/mL
Kogepunkt 165,0 °C
Flammepunkt 44 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
Brydningsindeks 1,4660 til 1,4720
Mængde 500 mL
Beilstein 01,264
Merck Index 15,6416
Specifik vægtfylde 0.795
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kloroform, æter og iseddikesyre
Stabilisator Stabiliseret med 0,01% alfa-Tocopherol
Formel vægt 136.24
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Myrcene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.