Beskrivelse
- Enhed udstyret med en dekorativ billedskabelon, der nemt kan udskiftes gennem den praktiske udskiftelige ramme
- Giver dig mulighed for at konvertere magnetomrøreren til et lærred af billeder
- Høj kemikalieresistens
- Elektronisk styret motor
- Digital hastighedsindikator
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 100 til 2500 rpm |
| Diameter (engelsk) | 5,3 tommer |
| Diameter (metrisk) | 135 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 30 x 152 x 164 mm |
| Elektriske krav | 100 til 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA |
| Inkluderer | Trykknap til justering af hastighed |
| Motortype | Roterer til venstre |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Vægt (metrisk) | 0.76 kg |