Få mere at vide
Gilson™ MyPIPETMAN™ Vælg Single Channel Pipette
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
2μ L
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
1000 μL
5000μ L
10 mL
Model-:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Beskrivelse
MyPIPETMAN™ Udvalgte pipetter er fuldt autoklaverbare, luftfortrængende pipetter, der dækker et fuldt volumenområde. Uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne giver det indbyggede udkastsystem med integreret håndtag reducerede spidsudkastningskræfter sammenlignet med direkte udkastningssystemer. Dette patenterede udstødningssystem forstærker pipettens ergonomi til bekvem brug hele dagen.
- Du skal blot justere lydstyrken ved at dreje på pipettens trykknap med den unikke, patenterede Trilock™ volumenlåsesystem
- Volumenindstilling med skralde for præcis volumenjustering
- Volumenlåst position for at sikre pipettering
- Ergonomisk, tekstureret design for bedre greb
- Let og velafbalanceret
- Enkeltkanalmodeller med variabel lydstyrke dækker et lydstyrkeområde fra 0,2μ L til 10 ml
- Variabel volumen multikanal modeller dækker et volumenområde fra 0,5μ L til 300μ L (8- og 12-kanals modeller)
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Diamantspidser, Amplipurspidser |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Diverse |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Greb Type | Ergonomisk, struktureret |
| Materiale | Polypropylen, PVDF, PBT |
| Model- | P2 |
| Antal kanaler | 1 |
| Vis mere |