Få mere at vide
Gilson™ MyPIPETMAN™ Vælg Single Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17773148 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
2μ L
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
1000 μL
5000μ L
10 mL
Model-:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Artikelnummer. 17773148
Brand: Gilson™ FP10001S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette er ergonomisk, sikker og pålidelig med et valg af lydstyrkeindstilling for optimal brug i forskellige protokoller.
MyPIPETMAN™ Udvalgte pipetter er fuldt autoklaverbare, luftfortrængende pipetter, der dækker et fuldt volumenområde. Uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne giver det indbyggede udkastsystem med integreret håndtag reducerede spidsudkastningskræfter sammenlignet med direkte udkastningssystemer. Dette patenterede udstødningssystem forstærker pipettens ergonomi til bekvem brug hele dagen.
  • Du skal blot justere lydstyrken ved at dreje på pipettens trykknap med den unikke, patenterede Trilock™ volumenlåsesystem
  • Volumenindstilling med skralde for præcis volumenjustering
  • Volumenlåst position for at sikre pipettering
  • Ergonomisk, tekstureret design for bedre greb
  • Let og velafbalanceret
  • Enkeltkanalmodeller med variabel lydstyrke dækker et lydstyrkeområde fra 0,2μ L til 10 ml
  • Variabel volumen multikanal modeller dækker et volumenområde fra 0,5μ L til 300μ L (8- og 12-kanals modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Diamantspidser, Amplipurspidser
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipette Tip 0.5 to 20 μL
Greb Type Ergonomisk, struktureret
Materiale Polypropylen, PVDF, PBT
Model- P2
Antal kanaler 1
Produktlinje Vælge
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 2μ L
Mængde 1
Bredde (engelsk) 4.25 in