Få mere at vide
Gilson™ MyPIPETMAN™ Vælg flerkanalspipetter med trykt tekst
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
200μ l
300μ l
Antal kanaler:
8
12
Model-:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
Beskrivelse
MyPIPETMAN™ Udvalgte pipetter er fuldt autoklaverbare, luftfortrængende pipetter, der dækker et fuldt volumenområde. Uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne giver det indbyggede udkastsystem med integreret håndtag reducerede spidsudkastningskræfter sammenlignet med direkte udkastningssystemer. Dette patenterede udstødningssystem forstærker pipettens ergonomi til bekvem brug hele dagen.
- Du skal blot justere lydstyrken ved at dreje på pipettens trykknap med den unikke, patenterede Trilock™ volumenlåsesystem
- Volumenindstilling med skralde for præcis volumenjustering
- Volumenlåst position for at sikre pipettering
- Ergonomisk, tekstureret design for bedre greb
- Let og velafbalanceret
- Valgfri håndtagsudskrivning efter behov
- Enkeltkanalmodeller med variabel lydstyrke dækker et lydstyrkeområde fra 0,2μ L til 10 ml
- Variabel volumen multikanal modeller dækker et volumenområde fra 0,5μ L til 300μ L (8- og 12-kanals modeller)
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Diamantspidser, Amplipurspidser |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Greb Type | Ergonomisk, struktureret |
| Materiale | Polypropylen, PVDF, PBT |
| Model- | P8x10 |
| Vis mere |