Få mere at vide
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette
Artikelnummer. 17793188 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
200μ l
300μ l
Antal kanaler:
8
12
Model-:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Model-
17793188 300μ l 8 P8x300
17713178 10μ l 8 P8x10
17743178 10μ l 12 P12x10
17773178 20μ l 8 P8x20
17703188 20μ l 12 P12x20
17733188 200μ l 8 P8x200
17763188 200μ l 12 P12x200
17723198 300μ l 12 P12x300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17793188 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. FP10015S
På lager
Ergonomisk, sikker og pålidelig tilbyder MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette valg af lydstyrkeindstillinger og valgfri personalisering af håndtaget for optimal brug i forskellige protokoller.
MyPIPETMANTM Select-pipetter er fuldt autoklaverbare, luftfortrængende pipetter, der dækker et fuldt volumenområde. Uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne giver det indbyggede udkastningssystem med integreret arm reducerede udstødningskræfter sammenlignet med direkte udstødningssystemer. Dette patenterede udkastningssystem styrker pipettens ergonomi for nem brug hele dagen.
  • Juster blot volumen ved at dreje trykkknappen på pipetten med det unikke, patenterede TrilockTM volumenlåsesystem
  • Volumenindstilling med skralde for præcis volumenjustering
  • Volumenlåst position for at sikre pipettering
  • Ergonomisk, tekstureret design for bedre greb
  • Let og velafbalanceret
  • Variable volumen enkeltkanalsmodeller dækker et volumenområde fra 0,2 μl til 10 ml
  • Multikanalmodeller med variabel volumen dækker et volumenområde fra 0,5 μl til 300 μl (8- og 12-kanals modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Diamantspidser, Amplipurspidser
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipetspids 2 til 200 μl
Greb Type Ergonomisk, tekstureret
Materiale Polypropylen, PVDF, PBT
Model- P8x300
Antal kanaler 8
Produktlinje MyPipetman
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 300μ l
Mængde 1 hver
Bredde (engelsk) 5,98 tommer