Få mere at vide
Beschreibung
MyPIPETMANTM Select-pipetter er fuldt autoklaverbare, luftfortrængende pipetter, der dækker et fuldt volumenområde. Uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne giver det indbyggede udkastningssystem med integreret arm reducerede udstødningskræfter sammenlignet med direkte udstødningssystemer. Dette patenterede udkastningssystem styrker pipettens ergonomi for nem brug hele dagen.
- Juster blot volumen ved at dreje trykkknappen på pipetten med det unikke, patenterede TrilockTM volumenlåsesystem
- Volumenindstilling med skralde for præcis volumenjustering
- Volumenlåst position for at sikre pipettering
- Ergonomisk, tekstureret design for bedre greb
- Let og velafbalanceret
- Variable volumen enkeltkanalsmodeller dækker et volumenområde fra 0,2 μl til 10 ml
- Multikanalmodeller med variabel volumen dækker et volumenområde fra 0,5 μl til 300 μl (8- og 12-kanals modeller)
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible tips | Diamantspidser, Amplipurspidser |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lysegul |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettopp 0,5 til 20 μl |
| Greb Type | Ergonomisk, tekstureret |
| Materiale | Polypropylen, PVDF, PBT |
| Model- | P8x20 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.