Få mere at vide
Gilson™ MyPIPETMAN™ Vælg Multichannel Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17723198 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
200μ l
300μ l
Antal kanaler:
8
12
Model-:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
Artikelnummer. 17723198
Brand: Gilson™ FP10016S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk, sikker og pålidelig MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette tilbyder lydstyrkeindstilling og valgfri håndtagspersonalisering til optimal brug i forskellige protokoller.
MyPIPETMAN™ Udvalgte pipetter er fuldt autoklaverbare, luftfortrængende pipetter, der dækker et fuldt volumenområde. Uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne giver det indbyggede udkastsystem med integreret håndtag reducerede spidsudkastningskræfter sammenlignet med direkte udkastningssystemer. Dette patenterede udstødningssystem forstærker pipettens ergonomi til bekvem brug hele dagen.
  • Du skal blot justere lydstyrken ved at dreje på pipettens trykknap med den unikke, patenterede Trilock™ volumenlåsesystem
  • Volumenindstilling med skralde for præcis volumenjustering
  • Volumenlåst position for at sikre pipettering
  • Ergonomisk, tekstureret design for bedre greb
  • Let og velafbalanceret
  • Enkeltkanalmodeller med variabel lydstyrke dækker et lydstyrkeområde fra 0,2μ L til 10 ml
  • Variabel volumen multikanal modeller dækker et volumenområde fra 0,5μ L til 300μ L (8- og 12-kanals modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Diamantspidser, Amplipurspidser
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipette Tip 50 to 1000 μL
Greb Type Ergonomisk, struktureret
Materiale Polypropylen, PVDF, PBT
Model- P12x300
Antal kanaler 12
Produktlinje Vælge
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 300μ l
Mængde 1 hver
Bredde (engelsk) 5.98 in
Farvekode Grøn