Beskrivelse
MyPIPETMANTM Select-pipetter er fuldt autoklaverbare, luftfortrængende pipetter, der dækker et fuldt volumenområde. Uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne giver det indbyggede udkastningssystem med integreret arm reducerede udstødningskræfter sammenlignet med direkte udstødningssystemer. Dette patenterede udkastningssystem styrker pipettens ergonomi for nem brug hele dagen.
- Juster blot volumen ved at dreje trykkknappen på pipetten med det unikke, patenterede TrilockTM volumenlåsesystem
- Volumenindstilling med skralde for præcis volumenjustering
- Volumenlåst position for at sikre pipettering
- Ergonomisk, tekstureret design for bedre greb
- Let og velafbalanceret
- Variable volumen enkeltkanalsmodeller dækker et volumenområde fra 0,2 μl til 10 ml
- Multikanalmodeller med variabel volumen dækker et volumenområde fra 0,5 μl til 300 μl (8- og 12-kanals modeller)
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Diamantspidser, Amplipurspidser |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettopp 0,5 til 20 μl |
| Greb Type | Ergonomisk, tekstureret |
| Materiale | Polypropylen, PVDF, PBT |
| Model- | P8x10 |
| Vis mere |