Få mere at vide
Gilson™ MyPIPETMANTM Select 4 pipettekit, P2, P20, P200, P1000
Artikelnummer. 17838027 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Farve:
Blå/hvid
Artikelnummer. Farve
17838027 Blå/hvid
1 options
Artikelnummer. 17838027 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F167390
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
MyPIPETMANTM Select 4 Pipettekit indeholder pipetter med forstærket ergonomi for optimal brug i mange protokoller og de fleste væskehåndteringsopgaver inden for molekylærbiologi, immunologi og cellekultur. De mest almindeligt anvendte pipetter er inkluderet: P2, P20, P200 og P1000; plus spidser og tilbehør.
MyPIPETMANTM Select 4-Pipette Kit indeholder ekstra tilpasningstilbehør (farvede vinduer) og er også inkluderet for at identificere brugen af pipetterne til en specifik væske, et rum eller en teknik.
  • Juster blot volumen ved at dreje trykkknappen på pipetten med det unikke, patenterede TrilockTM volumenlåsesystem
  • Fri volumenindstillingsposition for hurtig og ubesværet volumenjustering
  • Volumenindstilling med skralde for præcis volumenjustering
  • Volumenlåst position for at sikre pipettering
  • Let og velafbalanceret har MyPIPETMANTM Select et elegant design og et optimeret greb
  • Indbygget udskydningssystem giver reducerede spidsudskydningskræfter til bekvem brug hele dagen
  • Fuldt autoklaverbar uden adskillelse for maksimal bekvemmelighed og beskyttelse mod krydskontaminering
  • Autoklaverbare plastspidsudskydere, som ekstra tilbehør, gør det muligt at bruge pipetterne ved håndtering af ætsende væsker
  • Pipetterne har en længere levetid og kan bruges med forskellige slags væsker uden risiko for at beskadige metalspidsudskyderne
  • SINGLETM-pipetholdere følger også med i hvert sæt til at opbevare hver pipet lodret på en væg, hvilket beskytter pipetten mod forurening uden at optage værdifuld bordplads
  • Inkluderer: 4 MyPIPETMANTM Udvalgte pipetter: P2, P20, P200 og P1000 udstyret med metaludkastere, 3 PIPETMANTM DIAMOND Tip TIPACKS (modeller: DL10, D200 og D1000), 4 ENKELTPIPETHOLDERE, 4 hvide plastikspidsudkastere, 6 farvede vinduer (rød, gul, blå, grøn, hvid og mørkeblå)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med Universalpipettespids
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen, rustfrit stål
Model- P2, P20, P200, P1000
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetmand
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipettesæt
Volumen (metrisk) 1000 μL
Til brug med (applikation) Molekylærbiologi, immunologi, cellekultur og mikrobiologi
Inkluderer MyP2 / MyP20 / MyP200 / MyP1000, DL10 TIPACK, D200 TIPACK, D1000 TIPACK
Mængde 4
Længde (engelsk) 14,25 tommer
Bredde (engelsk) 12,01 tommer
Højde (engelsk) 4,76 tommer
Vægt (metrisk) 1 kg
Egnet til formålet PCR-klar