Få mere at vide
Thermo Scientific™ MYP selektiv agar
Artikelnummer. 13215369
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
MYP selektiv agar
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Format Medietype Fremstillingsoprindelse Pakningsstørrelse
13215369 10/Pk. 90 mm monoplade MYP selektiv agar Tyskland Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 13215369 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5133A
 Begrænset vare
På lager
Opregn Bacillus cereus i fødevareprøver, mens du overholder ISO 7932 med et selektivt medium, der har vist sig at være effektivt med selv de mest udfordrende organismecelleforhold.
Opregn Bacillus cereus i fødevareprøver med et selektivt og differentielt medium med diagnostiske egenskaber, der er afhængige af, at Bacillus cereus ikke kan udnytte mannitol og de fleste stammers evne til at producere phospholipase C, hvilket resulterer i en uigennemsigtig halo omkring kolonierne. Thermo Scientific™ MYP Selektiv Agar indeholder Polymyxin B, som hæmmer gram-negative bakterier.
Bacillus cereus er blevet anerkendt som et forårsagende middel til madforgiftning siden 1950'erne. Mange tidlige isoleringsteknikker brugte blodagar, baseret på hæmolyse og kolonimorfologi, efterfulgt af en række tests til bekræftelse. MYP Agar har vist sig at være meget effektiv til at påvise B. cereus selv med meget lave tal. Formuleringen er i overensstemmelse med ISO 7932.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Testet i henhold til CEN ISO/TS 11133-2. Ifølge ISO 7932
Farve Rød orange, gennemsigtig til let uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype MYP selektiv agar
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.