Få mere at vide
Myosmin, TRC
Artikelnummer. 17954355
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17954355 250 mg
17930995 50 mg
17994595 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17954355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM835000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-12-7
Molekylær formel C9 H10 N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Synonym Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine
IUPAC navn 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
SMIL C1CN=C(C1)c2cccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myosmine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
Formel vægt 146.0844
Procent renhed >95%