Få mere at vide
Myosmin, 98%, kan indeholde op til 2% vand
Artikelnummer. 11302697
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302697 100 mg 100mg
11392687 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11886.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 532-12-7 | C9H10N2 | 146,193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-12-7
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.193
MDL nummer MFCD00052019
InChI nøgle DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl
PubChem CID 442649
ChEBI CHEBI:7051
IUPAC navn 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
SMIL C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myosmine
Smeltepunkt 42°C to 44°C
Kogepunkt 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Assay Procent Noter kan indeholde op til 2 % vand
Mængde 100 mg
Beilstein 119254
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%