Få mere at vide
Myosmine-2,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Myosmine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 66148-17-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 2H4 H6 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Myosmine-2,4,5,6-d4, Myosmine-D4 (pyridine-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C2=NCCC2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.21 |
| Vis mere |