Få mere at vide
Novus Biologicals™ MYOD1 Primer
Artikelnummer. 18086974 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.2 mL
Artikelnummer. Mængde
18086974 0.2 mL
1 options
Artikelnummer. 18086974 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP1716520.2ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    836.00 DKK
    790.65 DKK / 0.2ml
    Spare 45.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mængde 0.2 mL
Til brug med (applikation) ChIP
Type Primer