Få mere at vide
Novus Biologicals™ MYO5C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18378809 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18378809
Brand: Novus Biologicals™ H00055930T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction
Mål MYO5C
Synonym MGC74969, myosin 5C, myosin VC, myosin-Vc
Gen symbol MYO5C