Få mere at vide
myo-Inositol Trispyrophosphate Hexasodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | myo-Inositol Trispyrophosphate Hexasodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O21P6.6Na/c7-28(8)19-1-2(20-29(9,10)25-28)4-6(24-33(17,18)27-32(15,16)23-4)5-3(1)21-30(11,12)26-31(13,14)22-5;;;;;;/h1-6H,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;/m0....../s1 |
| Formel vægt | 737.721 |
| Procent renhed | >95% |