Få mere at vide
myo-inositol hexanicotinat, TRC
Artikelnummer. 30137915
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137915 25 g
30133022 5 g
17921065 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI66607025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6556-11-2
Molekylær formel C42 H30 N6 O12
Molekylvægt (g/mol) 810.72
Synonym Inositol Nicotinate, myo-Inositol, hexa-3-pyridinecarboxylate, Inositol, hexanicotinate, myo- (7CI,8CI), Nicotinic acid, hexaester with myo-inositol (6CI), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexayl ester, Dilcit, Dilexpal, Esantene, Hamovannid, Hexanicit, Hexanicotinoyl inositol, Hexanicotol, Hexopal, Inositol hexaniacinate, Inositol hexanicotinate, Inositol niacinate, Inositol nicotinate, Linodil, Meso-inositol hexanicotinate, Mesonex, Mesotal, Palohex, meso-Inositol hexanicotinate, myo-Inositol hexanicotinate
IUPAC navn [2,3,4,5,6-pentakis(pyridin-3-carbonyloxy)cyclohexyl] pyridin-3-carboxylat
SMIL O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2cccnc2)[C@H](OC(=O)c3cccnc3)[C@@H](OC(=O)c4cccnc4)[C@@H](OC(=O)c5cccnc5)[C@H]1OC(=O)c6cccnc6)c7cccnc7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inositol Nicotinate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C42H30N6O12/c49-37(25-7-1-13-43-19-25)55-31-32(56-38(50)26-8-2-14-44-20-26)34(58-40(52)28-10-4-16-46-22-28)36(60-42(54)30-12-6-18-48-24-30)35(59-41(53)29-11-5-17-47-23-29)33(31)57-39(51)27-9-3-15-45-21-27/h1-24,31-36H/t31-,32-,33-,34+,35-,36-
Formel vægt 810.1922
Procent renhed >95%