Få mere at vide
myo-Inositol Hexaacetat, TRC
Artikelnummer. 30397765
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30397765 1 g -
30392177 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6660001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1254-38-2
Molekylær formel C18 H24 O12
Molekylvægt (g/mol) 432.38
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentaacetyloxycyclohexyl) acetat
SMIL CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale myo-Inositol Hexaacetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H24O12/c1-7(19)25-13-14(26-8(2)20)16(28-10(4)22)18(30-12(6)24)17(29-11(5)23)15(13)27-9(3)21/h13-18H,1-6H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-
Formel vægt 432.1268