Få mere at vide
myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6 |
| CAS | 68922-44-1 |
| Molekylær formel | C6 2H6 H6 O6 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | myo-[1,2,3,4,5,6-2H2]Inositol, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, myo-Inositol-C-d6, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-C-d6 (9 CI), Inositol-d6 (6 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12 H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H][C@@]1(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)[C@@]1([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6-hexadeuteriocyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.19 |
| Formel vægt | 186.101 g/mol |
| Vis mere |