missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azpack Limited™ Mylar™ Half Mil Polyester Sheets
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Polyester construction
- When properly positioned, they remain taut in the sample holders permitting uniform X-Ray intensities, reptoducibility and analytical accuracy.
- Utilizes static electricity allowing film to be handled while adhered to the underside of interleafed paper.
- Permits positioning of film on sample cup without direct contact to the exposure area, which minimizes the likelihood of local contamination
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Retaining liquids, slurries or loose powder materials in X-Ray sample holders, Tri-Lock Cells or Spectro-Cups |
| Højde (metrisk) | 102 mm |
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| Materiale | Mylar |
| Mængde | 1000/pakke |
| Tykkelse | 12.7 μm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion