Få mere at vide
MYH1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G10H9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK
Tekniske data
Antigen MYH1
Klon 1G10H9
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
16889845
Dokumentvisning
Proteintech
67299-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The MYH1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MYH1. This antibody recognizes human, mouse, pig antigen. The MYH1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
MYH1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
4619
Primary
1G10H9
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human, Pig, Mouse
IgG2a
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater