Få mere at vide
Benchmark™ myFuge™ 12 Mikrocentrifuge med COMBI-Rotor™
Beskrivelse
- Enestående COMBI-Rotor til rør og PCR-strips
- Dobbelt så stor kapacitet som traditionelle minicentrifuger
- Tæt på stille operationer
- Starter og stopper med åbning og lukning af låget
- Fast hastighed
- Perfekt til personlig brug
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 12 x 1,5/2,0 ml rør, 32 x 0,2 ml rør, 4 x PCR-strimler |
| Maks. Hastighed | 5,500 rpm |
| Maks. RCF | 2,000 x g |
| Højde (engelsk) Udvendig | 4,4 tommer. |
| Højde (metrisk) Udvendig | 11.2 cm |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 5,5'' |
| Længde (metrisk) Udvendig | 14 cm |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 5,5'' |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 14 cm |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Vis mere |