Få mere at vide
MedChemExpress Myelin Basic Protein (MBP) (68-82), guinea pig
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 98474-59-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1736.79 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (28.79 mM∣Need ultrasonic) |