Få mere at vide
Thermo Scientific™ UV Transilluminator Bulb, 306 nm, for myECL™ Imager
Artikelnummer. 13355081 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 pære
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13355081 1 pære Hver
1 options
Artikelnummer. 13355081 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 62258
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For use with Thermo Scientific myECL Imager
Thermo Scientific™ myECL Imager Accessories and Replacement Parts are for use with Thermo Scientific myECL Imager.
Replacement parts for the myECL Imager and accessories to expand upon its capabilities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype UV Transilluminator Bulb
Oversigt UV Transilluminator Bulb, 306nm
Mængde 1 pære
Til brug med (udstyr) myECL Imager
Produktlinje myECL